Argent sulfate ACS zA, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sulfate d'Argent
MQ100
Formule:
Ag₂SO₄ Poids moléculaire: 311.8 g/mol Point d'ébullition: 1085 Point de fusion: 655 Densité: 5.45 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003407 Numéro CAS: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 13,08603 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 8 g/l (25 °C) |
Melting Point | 655 °C |
Molar Mass | 311.8 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Density | 5.45 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 6 (5 g/l, H2O, 25 °C) |