Argent sulfate ≥99.99% (base métaux) Ag ≥ 68.9%, Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 10294-26-5
Molecular Formula: Ag2O4S
Formula Weight: 311.80
Physical Form: Powder
Density: 5.45
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 657°
Boiling Point: 1085° dec.
Merck Reference: 14,8529
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003407
Formule:
Ag₂SO₄ Point d'ébullition: 1085 °C (déc.) Point de fusion: 657 °C Densité: 5,45 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003407 Numéro CAS: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 14,8529 |