Imprimer
Argent sulfate ≥98% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sulfate d'Argent
11417.14 11417.22
11417.14EA 142 EUR
11417.14 11417.22
Argent sulfate ≥98% ACS
Argent sulfate
Purity: 98% CAS No.: 10294-26-5 Molecular Formula: Ag2O4S Formula Weight: 311.80 Physical Form: Powder Density: 5.45 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 657° Boiling Point: 1085° dec. Solubility: Partially soluble in water. Water solubility increases with temperature. Soluble in HNO3, ammonia, conc. H2SO4 Merck Reference: 14,8529 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003407
Formule: Ag₂SO₄
Poids moléculaire: 311.8 g/mol
Point d'ébullition: 1085 °C (déc.)
Point de fusion: 657 °C
Densité: 5.45
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
Indice Merck: 14,8529
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM