Imprimer
Cuivre (II) sulfate, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.02791.0250 1.02791.1000
1.02791.0250EA 135 EUR
1.02791.0250 1.02791.1000
Cuivre (II) sulfate, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Cuivre (II) sulfate
Formule: CuSO₄
Point de fusion: 200 °C
Densité: 3,603 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010981
Numéro CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,02722
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 203 g/l (20 °C)
Molar Mass 159.61 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 3.60 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 - 4.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material