Imprimer
Cuivre (II) sulfate, anhydre 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cupric sulphate
A13986.0B A13986.0I A13986.30
A13986.0BEA 171 EUR
A13986.0B A13986.0I A13986.30
Cuivre (II) sulfate, anhydre 98%
Cuivre (II) sulfate
Purity: 98% CAS No.: 7758-98-7 Molecular Formula: CuO4S Formula Weight: 159.60 Odour: Odourless Melting Point: 560° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010981
Formule: CuSO₄
Poids moléculaire: 159.61 g/mol
Point de fusion: >560 °C
Densité: 3.6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010981
Numéro CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,2653