Cuivre (II) sulfate, anhydre, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cupric sulphate
CAS No.: 7758-98-7
Molecular Formula: CuO4S
Formula Weight: 159.60
Physical Form: Powder
Density: 3.6
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pale grey
Odour: Odourless
Melting Point:
Formule:
CuSO₄ Poids moléculaire: 159.61 g/mol Point de fusion: >560 °C (déc.) Densité: 3.6 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010981 Numéro CAS: 7758-98-7 EINECS: 231-847-6 UN: 3288 ADR: 6.1 III Indice Merck: 14,2653 |