Imprimer
Cuivre (II) sulfate, anhydre 98+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
197711000 197715000 197710025
ACRO197711000EA 48.3 EUR
ACRO197711000 ACRO197715000 ACRO197710025
Cuivre (II) sulfate, anhydre 98+% pour analyses
Cuivre (II) sulfate
Formule: CuSO₄
Densité: 3,603 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010981
Numéro CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,02722
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light green to grey Powder
Titration Iodometric ≥98.0 %
Loss on drying ≤1 % (300°C)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.01 %