Imprimer
Argent (I) sulfure ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sulfure de diargent
45458.14 45458.06
45458.14EA 729 EUR
45458.14 45458.06
Argent (I) sulfure ≥99.999% (base métaux)
Argent (I) sulfure
Purity: 99.999% CAS No.: 21548-73-2 Molecular Formula: Ag2S Formula Weight: 247.80 Physical Form: 6mm & down pieces Density: 7.317 Appearance: Dark grey to black Odour: Odourless Melting Point: 825° Merck Reference: 14,8530 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003406
Formule: Ag₂S
Point de fusion: 825 °C
Densité: 7,317
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003406
Numéro CAS: 21548-73-2
EINECS: 244-438-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,8530