Imprimer
Argent (I) sulfure ≥99.995% (base métaux), Premion®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12113.06 12113.14
12113.06EA 257 EUR
12113.06 12113.14
Argent (I) sulfure ≥99.995% (base métaux), Premion®
Argent (I) sulfure
Purity: 99.995% CAS No.: 21548-73-2 Molecular Formula: Ag2S Formula Weight: 247.80 Physical Form: Powder Density: 7.317 Appearance: Dark grey to black Odour: Odourless Melting Point: 825° Merck Reference: 14,8530 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003406
Formule: Ag₂S
Point de fusion: 825 °C
Densité: 7,317
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003406
Numéro CAS: 21548-73-2
EINECS: 244-438-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,8530