Argent (I) sulfure ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Sulfure de diargent
Purity: 99%
CAS No.: 21548-73-2
Molecular Formula: Ag2S
Formula Weight: 247.80
Physical Form: Powder
Density: 7.317
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
Melting Point: 825°
Solubility: Soluble in HNO3, alkali cyanide solutions. Insoluble in water
Merck Reference: 14,8530
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003406
Formule:
Ag₂S Point de fusion: 825 °C Densité: 7,317 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003406 Numéro CAS: 21548-73-2 EINECS: 244-438-2 ADR: 9,III Indice Merck: 14,8530 |