Cuivre (II) sulfure ≥99.8% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sulfure de cuivre
Purity: 99.8%
CAS No.: 1317-40-4
Molecular Formula: CuS
Formula Weight: 95.60
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 3.9-4.6
Refractive Index: 1.45
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: 220° dec.
Merck Reference: 14,2655
MDL No.: MFCD00016066
Formule:
CuS Poids moléculaire: 95.61 g/mol Point de fusion: 220 °C (déc.) Densité: 3.9…4.6 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016066 Numéro CAS: 1317-40-4 EINECS: 215-271-2 Indice Merck: 14,2655 |