Imprimer
Cuivre (I) sulfure ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sulfure de dicuivre
14718.18 14718.30 14718.A1
14718.18EA 104 EUR
14718.18 14718.30 14718.A1
Cuivre (I) sulfure ≥99.5% (base métaux)
Cuivre (I) sulfure
Purity: 99.5% CAS No.: 22205-45-4 Molecular Formula: Cu2S Formula Weight: 159.14 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 5.60 Melting Point: ca 1100° Solubility: Practically insoluble in water, acetic acid. Partially soluble in NH4OH Merck Reference: 14,2667 MDL No.: MFCD00016062
Luminous paints, electrodes, solar cells, as catalyst
Formule: Cu₂S
Poids moléculaire: 159.16 g/mol
Point de fusion: ∼ 1100 °C
Densité: 5.60
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016062
Numéro CAS: 22205-45-4
EINECS: 244-842-9
Indice Merck: 14,2667