Imprimer
Oxyde d'argent (II) (≥86.6% Ag) (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
40187.14 40187.06 40187.22
40187.14EA 502 EUR
40187.14 40187.06 40187.22
Oxyde d'argent (II) (≥86.6% Ag) (base métaux)
Oxyde d'argent (II)
Purity: 99.9% CAS No.: 1301-96-8 Molecular Formula: AgO Formula Weight: 123.87 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 7.44 Appearance: Grey to black Odour: Odourless Melting Point: 100° dec. Merck Reference: 14,8522 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00044285
Formule: AgO
Point de fusion: >100 °C (déc.)
Densité: 7,44
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044285
Numéro CAS: 1301-96-8
EINECS: 215-098-2
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 14,8522