Imprimer
Argent(II) oxyde qualité électrique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Argent oxyde
43268.A1 43268.30
43268.A1EA 0 EUR
43268.A1 43268.30
Argent(II) oxyde qualité électrique
Argent(II) oxyde
CAS No.: 20667-12-3 Molecular Formula: Ag2O Formula Weight: 231.74 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 7.2 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Dark brown Odour: Odourless Melting Point: 230° dec. Solubility: Soluble in dilute HNO3 and ammonia. Practically insoluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,8521 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003404
For battery plates, pollution control filters
Formule: Ag₂O
Poids moléculaire: 231.74 g/mol
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Densité: 7.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003404
Numéro CAS: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,8521