Imprimer
Cuivre (II) oxyde ≥99.0% (RT), en poudre, Puriss. p.a., Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
61200-100G 61200-500G
61200-100GEA 163 EUR
61200-100G 61200-500G
Cuivre (II) oxyde ≥99.0% (RT), en poudre, Puriss. p.a., Fluka™
Cuivre (II) oxyde
Formule: CuO
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Densité: 6,450 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010979
Numéro CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,02674
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Insoluble in HCl Max. 200 ppm
Calcium (Ca) Max. 100 ppm
Cadmium (Cd) Max. 10 ppm
Cobalt (Co) Max. 10 ppm
Chromium (Cr) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 500 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 100 ppm
Manganese (Mn) Max. 10 ppm
Sodium (Na) Max. 500 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 500 ppm
Zinc (Zn) Max. 100 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 500 ppm
Total N Max. 20 ppm