Cuivre (II) oxyde ACS pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Formule:
CuO Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1326 °C Densité: 4,9 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010979 Numéro CAS: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 13,02674 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 1326 °C (decomposition) |
Molar Mass | 79.55 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Density | 6.48 g/cm3 (25 °C) |
pH | 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |