Cuivre (II) oxyde, fil fin ∼ 0.65 x 3 mm pour analyse élémentaire (surface: CuO, core: Cu₂O), Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
CuO Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1300 °C Densité: 6,2 g/cm3 (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010979 Numéro CAS: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 13,02674 |
Résultats des tests de spécification
Assay (oxygen demand as CuO) | ≥ 55.0 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.005 % |
Total carbon (C) | ≤ 0.002 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.002 % |
Total sulfur (as SO₄) | ≤ 0.005 % |