Imprimer
Cuivre (II) oxyde ≥99.7% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxyde de cuivre (II)
41692.22 41692.36 41692.A3
41692.22EA 96.7 EUR
41692.22 41692.36 41692.A3
Cuivre (II) oxyde ≥99.7% (base métaux)
Cuivre (II) oxyde
Purity: 99.7% CAS No.: 1317-38-0 Molecular Formula: CuO Formula Weight: 79.55 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 6.3 Refractive Index: 2.63 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1326° Merck Reference: 14,2646 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010979
Formule: CuO
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1326 °C
Densité: 6,3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010979
Numéro CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,2646