Cuivre (II) oxyde 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
CuO Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1326 °C Densité: 4,9 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010979 Numéro CAS: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 13,02674 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Black Powder |
Titration Iodometric | ≥96.0 % |