Imprimer

Cuivre (I) oxyde, rouge ≥86% (base Cu), Fluka™

Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): Oxyde de cuivre (I), Oxyde cuivreux, Oxyde de dicuivre

12841-2.5KG 12841-500G
12841-2.5KGEA 444 EUR
12841-2.5KG 12841-500G
Cuivre (I) oxyde, rouge ≥86% (base Cu), Fluka™
Cuivre (I) oxyde
Formule: Cu₂O
Poids moléculaire: 143.09 g/mol
Point d'ébullition: 1800
Point de fusion: 1.230 °C
Densité: 6 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010974
Numéro CAS: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
Indice Merck: 13,02694

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay of Cu Min. 86 %
Silver (Ag) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR