Imprimer
Cuivre (I) oxyde 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
197420250 197425000 197420025
ACRO197420250EA 42 EUR
ACRO197420250 ACRO197425000 ACRO197420025
Cuivre (I) oxyde 97%
Cuivre (I) oxyde
Formule: Cu₂O
Point d'ébullition: 1800 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1232 °C
Densité: 5,7 to 6.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010974
Numéro CAS: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,02694
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Silver (Ag) ≤50 ppm