Imprimer
Iodure d'argent ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Argent iodure
11419.14 11419.22
11419.14EA 268 EUR
11419.14 11419.22
Iodure d'argent ≥99.9% (base métaux)
Iodure d'argent
Purity: 99.9% CAS No.: 7783-96-2 Molecular Formula: AgI Formula Weight: 234.77 Physical Form: Crystalline Density: 5.67 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 558° Solubility: Insoluble in water, acids, ammonium carbonate. Freely soluble in alkali cyanides and iodides Merck Reference: 14,8516 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003412
Formule: AgI
Poids moléculaire: 234.77 g/mol
Point d'ébullition: 1506
Point de fusion: 558 °C
Densité: 5.67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003412
Numéro CAS: 7783-96-2
EINECS: 232-038-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 14,8516