Imprimer
Cuivre (I) iodure 99.995% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Iodure de cuivre
201500050 201500250 201501000
ACRO201500050EA 110 EUR
ACRO201500050 ACRO201500250 ACRO201501000
Cuivre (I) iodure 99.995% (sur base traces de métaux)
Cuivre (I) iodure
Formule: CuI
Poids moléculaire: 190.45 g/mol
Point d'ébullition: 1290
Point de fusion: 605 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010978
Numéro CAS: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,02692
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey to light brown Powder
Titration Complexometric 31.0 to 34.0 % (Cu)
Total trace metal impurities ≤50 ppm