Cuivre (I) iodure 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
CuI Point d'ébullition: 1290 °C (1013 hPa) Point de fusion: 605 °C Densité: 5,62 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010978 Numéro CAS: 7681-65-4 EINECS: 231-674-6 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 13,02692 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to grey-brown Powder |
Titration Complexometric | ≥97.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤5000 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |