Imprimer
Or (I) iodure ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
16617.03 16617.06
16617.03EA 261 EUR
16617.03 16617.06
Or (I) iodure ≥99%
Or (I) iodure
Purity: 99% CAS No.: 10294-31-2 Molecular Formula: AuI Formula Weight: 323.87 Physical Form: Crystalline Density: 8.25 Melting Point: 120° dec. Solubility: Insoluble in water. Soluble in alkali iodide, cyanide solutions. Decomposes in warm acids UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00014175
Formule: AuI
Poids moléculaire: 323.87 g/mol
Point de fusion: 120 °C (déc.)
Densité: 8.25
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014175
Numéro CAS: 10294-31-2
EINECS: 233-656-3
UN: 3260
Indice Merck: 12,04530