Imprimer
Fluorure d'argent (II) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11610.04 11610.09 11610.18
11610.04EA 72.5 EUR
11610.04 11610.09 11610.18
Fluorure d'argent (II) ≥98%
Fluorure d'argent (II)
Purity: 98+% CAS No.: 7783-95-1 Molecular Formula: AgF2 Formula Weight: 145.87 Physical Form: Crystalline Density: 4.6 Appearance: Brown Melting Point: 690° Merck Reference: 14,8513 UN No.: 3084 MDL No.: MFCD00003411
Formule: AgF₂
Point de fusion: 690 °C
Densité: 4,6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003411
Numéro CAS: 7783-95-1
EINECS: 232-037-5
UN: 3084
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,8513