Cuivre (II) fluorure, anhydre ≥99.5%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Difluorure de cuivre
Purity: 99.5%
CAS No.: 7789-19-7
Molecular Formula: CuF2
Formula Weight: 101.54
Physical Form: Powder
Density: 4.85
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 950° dec.
Solubility: Solubility in water at 20° ca 4.7g/100ml
Merck Reference: 14,2638
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010977
Cathodes in nonaqueous galvanic cells, high temp. fluorinating agent
Formule:
CuF₂ Poids moléculaire: 101.54 g/mol Point d'ébullition: 950 Point de fusion: 950 °C (déc.) Densité: 4.85 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010977 Numéro CAS: 7789-19-7 EINECS: 232-147-3 UN: 3260 ADR: 8 III Indice Merck: 14,2638 |