Imprimer
Cuivre (II) fluorure, anhydre 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Difluorure de cuivre
203370250 203371000
ACRO203370250EA 221 EUR
ACRO203370250 ACRO203371000
Cuivre (II) fluorure, anhydre 98%
Cuivre (II) fluorure
Formule: CuF₂
Poids moléculaire: 101.54 g/mol
Point d'ébullition: 950 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 950 °C (déc.)
Densité: 4.23 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010977
Numéro CAS: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
UN: 3260
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,02704
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light grey to blue-grey Powder
Assay ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %