Imprimer
Cuivre (I) cyanure zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cyanure de cuivre
MQ200
8.41811.0100 8.41811.1000 8.41811.0500
8.41811.0100EA 37.3 EUR
8.41811.0100 8.41811.1000 8.41811.0500
Cuivre (I) cyanure zS, Sigma-Aldrich®
Cuivre (I) cyanure
Formule: CCuN
Poids moléculaire: 89.56 g/mol
Point de fusion: 474
Densité: 2.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010975
Numéro CAS: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
UN: 1587
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,02691
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 473 °C
Molar Mass 89.56 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 2.92 g/cm3
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials