Imprimer
Cuivre (I) cyanure 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cyanure de cuivre
202080010 202082500 202080051
ACRO202080010EA 206 EUR
ACRO202080010 ACRO202082500 ACRO202080051
Cuivre (I) cyanure 99%, très pur
Cuivre (I) cyanure
Formule: CCuN
Poids moléculaire: 89.56 g/mol
Point de fusion: 474
Densité: 2.92 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010975
Numéro CAS: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
UN: 1587
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,02691
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to green Powder
Assay ≥98.5 % (ex Cu)
Arsenic (As) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Tin (Sn) ≤10 ppm