Imprimer
Cuivre (II) chlorure, anhydre 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichlorure de cuivre
206530010 206532500 206530025
ACRO206530010EA 156 EUR
ACRO206530010 ACRO206532500 ACRO206530025
Cuivre (II) chlorure, anhydre 99%, très pur
Cuivre (II) chlorure
Formule: Cl₂Cu
Poids moléculaire: 134.45 g/mol
Point d'ébullition: 993 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 498 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010972
Numéro CAS: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,02660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (CuCl2)
Water ≤0.75 %
Impurity ≤0.75 % (Cupric nitrate)
Insoluble matter ≤0.25 % (in water)