Imprimer
Cuivre (I) chlorure, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de cuivre
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.02739.0250 1.02739.9025
1.02739.0250EA 1040 EUR
1.02739.0250 1.02739.9025
Cuivre (I) chlorure, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Cuivre (I) chlorure
Formule: ClCu
Poids moléculaire: 99 g/mol
Point d'ébullition: 1367
Point de fusion: 430
Densité: 4.145 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010971
Numéro CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,02690
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.001 - 0.1 g/l
Melting Point 422 °C
Molar Mass 99 g/mol
Bulk Density 1600 - 1800 kg/m3
Boiling Point 1367 °C
Density 4.14 g/cm3 (25 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material