Cuivre (I) chlorure ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Chlorure de cuivre
Purity: 99.999%
CAS No.: 7758-89-6
Molecular Formula: CuCl
Formula Weight: 98.99
Physical Form: Powder
Density: 4.14
Refractive Index: 1.93
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 430°
Boiling Point: 1490°
Merck Reference: 14,2660
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00010971
Formule:
ClCu Point d'ébullition: 1490 °C Point de fusion: 430 °C Densité: 4,14 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010971 Numéro CAS: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN: 2802 ADR: 8,III Indice Merck: 14,2660 |