Imprimer
Cuivre (I) chlorure 90+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de cuivre
405875000 405871000
ACRO405875000EA 212 EUR
ACRO405875000 ACRO405871000
Cuivre (I) chlorure 90+% ACS
Cuivre (I) chlorure
Formule: ClCu
Poids moléculaire: 99 g/mol
Point d'ébullition: 1490 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 430 °C
Densité: 4.14 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010971
Numéro CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,02690
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light green Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥90.0 %
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in acid)