Cuivre (I) chlorure 97+%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure de cuivre
Formule:
ClCu Point d'ébullition: 1490 °C (760 mmHg) Point de fusion: 430 °C Densité: 4,14 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010971 Numéro CAS: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN: 2802 ADR: 8,III Indice Merck: 13,02690 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light green to grey Crystalline powder |
Titration Complexometric | 97.0 to 103.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Arsenic (As) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in acid) |
Subst nt pptd by H2S(SO4) | ≤0.5 % |