Imprimer
Cuivre (I) chlorure 99.99% (sur base traces de métaux), très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de cuivre
212420100 212421000
ACRO212420100EA 107 EUR
ACRO212420100 ACRO212421000
Cuivre (I) chlorure 99.99% (sur base traces de métaux), très pur
Cuivre (I) chlorure
Formule: ClCu
Point d'ébullition: 1367 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 430 °C
Densité: 4,14 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010971
Numéro CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,02690
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light green Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %