Imprimer
Cuivre (I) chlorure 97%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de cuivre
199640250 199645000 199640025
ACRO199640250EA 59.3 EUR
ACRO199640250 ACRO199645000 ACRO199640025
Cuivre (I) chlorure 97%, pur
Cuivre (I) chlorure
Formule: ClCu
Point d'ébullition: 1367 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 430 °C
Densité: 4,14 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010971
Numéro CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,02690
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green-grey Powder or pearls
Titration Complexometric ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm