Trichlorure d'or ≥99.99% (base métaux) Au ≥ 64.4%, Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure d'or (III), Or (III) chlorure
Purity: 99.99%
CAS No.: 13453-07-1
Molecular Formula: AuCl3
Formula Weight: 303.33
Physical Form: Crystalline
Density: 3.90
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 180(subl)
Merck Reference: 14,4521
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00014172
Formule:
AuCl₃ Poids moléculaire: 303.32 g/mol Point de fusion: 180 °C (subl.) Densité: 3.90 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014172 Numéro CAS: 13453-07-1 EINECS: 236-623-1 UN: 3260 ADR: 8 III Indice Merck: 14,4521 |