Imprimer
Dibromure de cuivre pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14658.0050 8.14658.0250
8.14658.0050EA 30.1 EUR
8.14658.0050 8.14658.0250
Dibromure de cuivre pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dibromure de cuivre
Formule: Br₂Cu
Point d'ébullition: 900 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 498 °C
Densité: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010970
Numéro CAS: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 1759
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,02656
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1200 g/l (25 °C)
Melting Point 498 °C
Molar Mass 223.35 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Boiling Point 900 °C (1013 hPa)
Density 4.71 g/cm3 (20 °C)