Imprimer
Dibromure de cuivre ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cuivre (II) bromure
A16335.14 A16335.22 A16335.36
A16335.14EA 38.2 EUR
A16335.14 A16335.22 A16335.36
Dibromure de cuivre ≥99%
Dibromure de cuivre
Purity: 99% CAS No.: 7789-45-9 Molecular Formula: CuBr2 Formula Weight: 223.36 Odour: Odourless Melting Point: 498° Boiling Point: 900° Merck Reference: 14,2629 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010970
Formule: Br₂Cu
Poids moléculaire: 223.35 g/mol
Point d'ébullition: 900 °C
Point de fusion: 498
Densité: 4.710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010970
Numéro CAS: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,02656