Imprimer
Dibromure de cuivre, anhydre 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cuivre (II) bromure
206330050 206331000 206330025 206335000
ACRO206330050EA 42.9 EUR
ACRO206330050 ACRO206331000 ACRO206330025 ACRO206335000
Dibromure de cuivre, anhydre 99+%, très pur
Dibromure de cuivre
Formule: Br₂Cu
Poids moléculaire: 223.35 g/mol
Point d'ébullition: 900 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 498 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010970
Numéro CAS: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,02656
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark grey to grey-black Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5000 ppm
Sulfate (SO4) ≤2000 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)