Imprimer
Bromure de cuivre ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cuivre (I) bromure
11605.30 11605.A1 11605.18
11605.30EA 89.4 EUR
11605.30 11605.A1 11605.18
Bromure de cuivre ≥98%
Bromure de cuivre
Purity: 98% CAS No.: 7787-70-4 Molecular Formula: BrCu Formula Weight: 143.45 Physical Form: Powder Density: 4.98 Appearance: Pale green Melting Point: 492° Boiling Point: 1345° Solubility: Slightly soluble in cold water. Decomposes in hot water. Soluble in HBr, HCl, NH4OH Merck Reference: 14,2659 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010969
Catalyst
Formule: BrCu
Poids moléculaire: 143.45 g/mol
Point d'ébullition: 1345 °C
Point de fusion: 492 °C
Densité: 4.98
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010969
Numéro CAS: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,02689