Imprimer
Bromure de cuivre 98%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cuivre (I) bromure
199580010 199582500
ACRO199580010EA 330 EUR
ACRO199580010 ACRO199582500
Bromure de cuivre 98%, très pur
Bromure de cuivre
Formule: BrCu
Poids moléculaire: 143.45 g/mol
Point d'ébullition: 1345
Point de fusion: 504
Densité: 4.71 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010969
Numéro CAS: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
Indice Merck: 13,02689
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to grey-green Powder (May discolor to grey on storage)
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Arsenic (As) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)