Imprimer
Tribromure d'or ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Or (III) bromure, Bromure d'or (III)
A19514.03 A19514.06
A19514.03EA 179 EUR
A19514.03 A19514.06
Tribromure d'or ≥99%
Tribromure d'or
Purity: 99% CAS No.: 10294-28-7 Molecular Formula: AuBr3 Formula Weight: 436.69 Melting Point: ca 160° dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00014171
Formule: AuBr₃
Point de fusion: ∼ 160 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014171
Numéro CAS: 10294-28-7
EINECS: 233-654-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Indice Merck: 12,04539