Imprimer
Acénaphtène 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
201341000 201340050 201345000
ACRO201341000EA 261 EUR
ACRO201341000 ACRO201340050 ACRO201345000
Acénaphtène 99%
Acénaphtène
Formule: C₁₂H₁₀
Point d'ébullition: 279 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…95 °C
Densité: 1,06 g/cm³
Point éclair: 135 °C (coupe ouverte)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003807
Numéro CAS: 83-32-9
EINECS: 201-469-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,00029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5520bcac8d97ebc91a4b9c3873c734cd4abd6427&vid=0cd04594d640995040d469a56bffa409d582f3ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥98.5 %