Imprimer
2,3-Dihydroxynaphtalène 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Naphtalène-2,3-diol
115020500 115022500
ACRO115020500EA 65.9 EUR
ACRO115020500 ACRO115022500
2,3-Dihydroxynaphtalène 97%
2,3-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
Poids moléculaire: 160.17 g/mol
Point d'ébullition: 354
Point de fusion: 162…166 °C
Point éclair: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004073
Numéro CAS: 92-44-4
EINECS: 202-156-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to pink to light grey Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %
Clarity of solution (c=20, water) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %