Imprimer
1,3-Dihydroxynaphtalène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Naphtalène-1,3-diol
A17739.06 A17739.03 A17739.14
A17739.06EA 201 EUR
A17739.06 A17739.03 A17739.14
1,3-Dihydroxynaphtalène ≥98%
1,3-Dihydroxynaphtalène
Purity: 98% CAS No.: 132-86-5 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 123-126° Beilstein Reference: 2044002 Merck Reference: 14,6396 MDL No.: MFCD00003965
Formule: C₁₀H₈O₂
Poids moléculaire: 160.17 g/mol
Point d'ébullition: 386
Point de fusion: 123…126 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003965
Numéro CAS: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Indice Merck: 12,06483