Imprimer
1,3-Dihydroxynaphtalène 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Naphtalène-1,3-diol
163340010 163340050 163340250
ACRO163340010EA 89.6 EUR
ACRO163340010 ACRO163340050 ACRO163340250
1,3-Dihydroxynaphtalène 99+%
1,3-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
Point d'ébullition: 386 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…126 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003965
Numéro CAS: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Indice Merck: 12,06483
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink-orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %