Imprimer
2-Méthoxynaphtalène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde de méthyle et de 2-naphtyle
A17650.0B A17650.30
A17650.0BEA 131 EUR
A17650.0B A17650.30
2-Méthoxynaphtalène ≥98%
2-Méthoxynaphtalène
Purity: 98% CAS No.: 93-04-9 Molecular Formula: C11H10O Formula Weight: 158.20 Flash Point: ca 139°(282°F) Melting Point: 70-75° Boiling Point: 272-274° Beilstein Reference: 1859408 Merck Reference: 14,5997 MDL No.: MFCD00004061
Formule: C₁₁H₁₀O
Point d'ébullition: 272…274 °C
Point de fusion: 70…75 °C
Densité: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: ∼139 °C (282 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004061
Numéro CAS: 93-04-9
EINECS: 202-213-6
Indice Merck: 14,5997