Imprimer
2-Méthoxynaphtalène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde de méthyle et de 2-naphtyle
164750050 164755000
ACRO164750050EA 30.8 EUR
ACRO164750050 ACRO164755000
2-Méthoxynaphtalène 98%
2-Méthoxynaphtalène
Formule: C₁₁H₁₀O
Point d'ébullition: 274 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73…75 °C
Densité: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004061
Numéro CAS: 93-04-9
EINECS: 202-213-6
Indice Merck: 12,06076
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow-brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥71.5 °C
GC ≥97.5 %